重要文件
8.08230
Sigma-Aldrich
4-Toluenesulfonamide
for synthesis
同義詞:
4-Toluenesulfonamide, PTSA
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
4-(CH3)C6H4SO2NH2
CAS號碼:
分子量::
171.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
200-741-1
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
crystals
bp
220-222 °C/13 hPa
mp
136-138 °C
轉變溫度
flash point 202 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
InChI 密鑰
LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 136 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
395.6 °F - closed cup
閃點(°C)
202 °C - closed cup