重要文件
8.08146
Sigma-Aldrich
1-Tetradecanol
for synthesis
同義詞:
1-Tetradecanol, Myristyl alcohol, Tetradecyl alcohol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H30O
CAS號碼:
分子量::
214.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
204-000-3
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
solid
自燃溫度
240 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
277-288 °C/1013 hPa
mp
36-39 °C
轉變溫度
flash point 145 °C
密度
0.8 g/cm3 at 60 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI 密鑰
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
293.0 °F
閃點(°C)
145 °C