重要文件
8.07041
Sigma-Aldrich
2-吡咯烷酮
for synthesis
同義詞:
2-吡咯烷酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H7NO
CAS號碼:
分子量::
85.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
210-483-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.04 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
395 °C
效力
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.8-16.6 % (v/v)
pH值
9-11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
25.5 °C (External MSDS)
轉變溫度
flash point 138 °C
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N1CCCC1=O
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
InChI 密鑰
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量(GC, area%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.110 - 1.112
水(K. F.): ≤ 0.20 %
鉴定(IR):通过测试
由于其特定的熔化范围,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup