重要文件
8.06901
Sigma-Aldrich
Octanal
for synthesis
同義詞:
Octanal, Caprylaldehyde, Octaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)6CHO
CAS號碼:
分子量::
128.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
酶委員會索引編號:
204-683-8
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
190 °C
效力
4616 mg/kg LD50, oral (Rat)
5207 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-6.5 % (v/v)
bp
167-169 °C/1013 hPa
mp
12-15 °C
轉變溫度
flash point 56 °C
溶解度
0.21 g/L
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=CCCCCCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3
InChI 密鑰
NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.821 - 0.828
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
125.6 °F - closed cup
閃點(°C)
52 °C - closed cup