重要文件
8.06866
Sigma-Aldrich
1-Nonanol
for synthesis
同義詞:
1-Nonanol, Nonyl alcohol
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)7CH2OH
CAS號碼:
分子量::
144.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
205-583-7
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
1.7 Pa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
237 °C
效力
3560 mg/kg LD50, oral (Rat)
2960 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.80-6.10 % (v/v)
運動黏度
12.97 cSt(20 °C)
bp
212.1 °C/1018 hPa
mp
-7 °C
轉變溫度
flash point 98.75 °C
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OCCCCCCCCC
InChI
1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
InChI 密鑰
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.827 - 0.828
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98 °C - closed cup