About This Item
線性公式:
2,5-(CH3)2C6H3OH
CAS號碼:
分子量::
122.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
202-461-5
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
推薦產品
蒸汽壓力
0.208 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
expl. lim.
1.4 % (v/v)
mp
75 °C
轉變溫度
flash point 80-95 °C
溶解度
slightly soluble 3.54 g/L
密度
0.9 g/cm3 at 75 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Oc1c(ccc(c1)C)C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
InChI 密鑰
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
應用
2,5-Dimethylphenol for synthesis. CAS 95-87-4, chemical formula 2,5-(CH₃)₂C₆H₃OH.
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 73 °C
Melting range (upper value): ≤ 76 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 73 °C
Melting range (upper value): ≤ 76 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3