重要文件
8.02971
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2H-pyran
for synthesis
同義詞:
3,4-Dihydro-2H-pyran
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H8O
CAS號碼:
分子量::
84.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
203-810-4
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
77.8 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
240 °C
效力
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-13.8 % (v/v)
pH值
7 (20 °C, 5 g/L in H2O)
bp
85.5 °C/1013 hPa
mp
-70 °C
轉變溫度
flash point -9 °C
溶解度
7.7 g/L
密度
0.929 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O1CCCC=C1
InChI
1S/C5H8O/c1-2-4-6-5-3-1/h2,4H,1,3,5H2
InChI 密鑰
BUDQDWGNQVEFAC-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 1, 5-Pentanediol production from 3, 4-dihydro-2H-pyran: A novel method for synthesizing bio-based 1,5-pentanediol from 3,4-dihydro-2H-pyran is explored, highlighting its potential industrial application. (Zhao et al., 2024).
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.926 - 0.929
Water (GC): ≤ 0.50 % (a/a)
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
5.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-15 °C - closed cup