重要文件
8.02961
Sigma-Aldrich
2,5-二甲氧基四氢呋喃
(mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
同義詞:
2,5-二甲氧基四氢呋喃
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(OCH3)2C4H6O
CAS號碼:
分子量::
132.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
211-797-1
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
5 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
>205 °C
效力
2040 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.0-12.3 % (v/v)
pH值
5 (20 °C, 300 g/L in H2O)
bp
145-148 °C/1.013 hPa
mp
-45 °C
轉變溫度
flash point 35 °C
溶解度
300 g/L
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O1C(CCC1OC)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量(GC, area%): ≥ 97.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.022 - 1.024
鉴定(IR):通过测试
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
100.4 °F - closed cup
閃點(°C)
38 °C - closed cup