重要文件
8.02934
Sigma-Aldrich
二甘醇二甲醚
(stabilised) for synthesis
同義詞:
'二甘醇', 2-甲氧基乙醚, 二甲基二甘醇, 双(2-甲氧基乙基)醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3OCH2CH2)2O
CAS號碼:
分子量::
134.17
Beilstein:
1736101
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
203-924-4
NACRES:
NA.22
bp:
162 °C (lit.)
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
蒸汽密度
4.6 (vs air)
蒸汽壓力
3 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
370 °F
效力
4760 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
17.4 %
dilution
(for synthesis)
折射率
n20/D 1.408 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
162 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 51 °C
密度
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.943 - 0.945
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
134.6 °F - closed cup
閃點(°C)
57 °C - closed cup