重要文件
8.02810
Sigma-Aldrich
2-Chloropropionic acid
for synthesis
同義詞:
2-Chloropropionic acid, α-Chloropropionic Acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H5ClO2
CAS號碼:
分子量::
108.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
209-952-3
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
4 hPa ( 60 °C)
品質等級
化驗
≥93.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
550 °C
效力
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
<1 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
185-186 °C/1013 hPa
mp
-12 °C
轉變溫度
flash point 107 °C
密度
1.27 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
ClC(C)C(=O)O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
InChI 密鑰
GAWAYYRQGQZKCR-UHFFFAOYSA-N
相關類別
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.260 - 1.270
2,2-Dichloropropionic acid (GC, area%): 3.0 - 7.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
215.6 °F - closed cup
閃點(°C)
102 °C - closed cup