重要文件
8.02195
Sigma-Aldrich
Benzoylacetone
for synthesis
同義詞:
Benzoylacetone, 1-Phenyl-1,3-butanedione
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H10O2
CAS號碼:
分子量::
162.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
202-286-4
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
crystals
mp
54-56 °C
溶解度
insoluble 0.38 g/L
密度
1.09 g/cm3 at 25 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI 密鑰
CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3