重要文件
8.01917
Sigma-Aldrich
Pyrocatechol monoethyl ether
for synthesis
同義詞:
Pyrocatechol monoethyl ether, Guaethol, 2-Ethoxyphenol
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
2-(C2H5O)C6H4OH
CAS號碼:
分子量::
138.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
202-358-5
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
1 hPa ( 45 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
214-216 °C/1013 hPa
mp
24-28 °C
轉變溫度
flash point 86 °C
溶解度
9 g/L
密度
1.10 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(CC)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI 密鑰
MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.8 °F - closed cup
閃點(°C)
91 °C - closed cup