文件
8.01816
Sigma-Aldrich
苄基三甲基氢氧化铵
(40% solution in methanol) for synthesis
同義詞:
三甲基苄基氢氧化铵,Triton B
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352107
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
127 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
455 °C
expl. lim.
5.1-44 % (v/v)
pH值
12 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
65 °C/1013 hPa
mp
-98 °C
轉變溫度
flash point 15 °C
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
分析報告
含量(酸量法):39.0 - 43.0 %
水(K. F.): ≤ 3.0 %
色号(Apha): ≤ 200
鉴定(IR):通过测试
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
59.0 °F
閃點(°C)
15 °C