文件
8.01480
Sigma-Aldrich
2-Ethylbutyric acid
for synthesis
同義詞:
2-Ethylbutyric acid, Diethylacetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5CH(C2H5)COOH
CAS號碼:
分子量::
116.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
201-796-4
蒸汽壓力
0.2 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
345 °C
效力
2200 mg/kg LD50, oral (Rat)
478 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4 % (v/v)
pH值
3 (20 °C, 18 g/L in H2O)
bp
192-194 °C/1013 hPa
mp
-14 °C
轉變溫度
flash point 87 °C
溶解度
18 g/L
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5(4-2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
OXQGTIUCKGYOAA-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.922 - 0.923
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup