文件
8.01295
Sigma-Aldrich
4-Ethylmorpholine
for synthesis
同義詞:
4-Ethylmorpholine, N-Ethylmorpholine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H13NO
CAS號碼:
分子量::
115.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
202-885-0
蒸汽壓力
8.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
160 °C
效力
1640 mg/kg LD50, oral (Rat)
900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.9 % (v/v)
pH值
11.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
運動黏度
1 cSt(23 °C)
bp
138 °C/1013 hPa
mp
-63--62 °C
轉變溫度
flash point 30 °C
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
InChI 密鑰
HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.916
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
86.0 °F
閃點(°C)
30 °C