重要文件
8.00753
Sigma-Aldrich
癸二酸
for synthesis
同義詞:
癸二酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOOC(CH2)8COOH
CAS號碼:
分子量::
202.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
203-845-5
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 183 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
powder
效力
3400-14500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
295 °C/133 hPa
mp
130-133 °C
溶解度
1 g/L
密度
1.21 g/cm3
體積密度
600‑620 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(=O)CCCCCCCCC(=O)O
InChI
1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI 密鑰
CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 生物医学应用:用癸二酸制造电纺织复合材料PLLA-PPSB纳米纤维神经导管,用于周围神经缺损的修复和再生。该应用利用癸二酸的生物相容性和生物可降解性制造先进医疗材料(Dai et al., 2024)。
  • 聚合物凝胶技术:研究通过癸二酸修饰来定制聚乙烯醇凝胶的性能,为各种工业应用(包括医药和消费产品)改进孔隙率和弹性等特性(Bandelli et al., 2024)。
  • 高性能材料:掺入癸二酸的环氧类玻璃态聚合物(vitrimer)的合成与表征。这种类玻璃态聚合物具有更高的玻璃态转变温度,适合需要高热稳定性和机械性的汽车和航天应用(Dai et al., 2023)。
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 131 °C
熔程(上限值): ≤ 134 °C
鉴别(IR):符合检验
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1