重要文件
8.00645
Sigma-Aldrich
3-硝基苯甲酸
for synthesis
同義詞:
3-硝基苯甲酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
3-(NO2)C6H4COOH
CAS號碼:
分子量::
167.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
204-508-5
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
crystals
自燃溫度
490 °C
pH值
3 (20 °C, 5 g/L in H2O, aqueous suspension)
mp
139-142 °C
轉變溫度
flash point 190 °C
溶解度
3 g/L
密度
1.49 g/cm3 at 20 °C
體積密度
700 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)C(=O)O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
InChI 密鑰
AFPHTEQTJZKQAQ-UHFFFAOYSA-N
相關類別
應用
  • CO–CRYSTAL SYNTHESIS AND STRUCTURAL ANALYSIS OF PARACETAMOL AND 3–NITROBENZOIC ACID:研究对乙酰氨基酚和3-硝基苯甲酸的共结晶,并分析所得化合物的结构动力学(PP Chahande, 2023)。
  • Photocatalytic degradation of methylene blue dye and electrocatalytic water oxidation over copper (II) complex with mixed ligands:该研究在光催化降解和电催化水氧化中采用铜(II)与3-硝基苯甲酸的络合物(M Jamil et al., 2024)。
分析報告
含量(HPLC,面积%): ≥ 99 %
熔化范围
- 下限值:
≥ 139 °C
- 上限值: ≤ 143 °C
鉴定(IR):通过测试
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
373.3 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
189.6 °C - Pensky-Martens closed cup