重要文件
8.00551
Sigma-Aldrich
Triphenyl phosphite
for synthesis
同義詞:
Triphenyl phosphite, Phosphorous acid triphenyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H5O)3P
CAS號碼:
分子量::
310.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
202-908-4
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
solid
pH值
1 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
360 °C/1013 hPa (decomposes)
轉變溫度
flash point 188 °C
密度
1.19 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
P(Oc3ccccc3)(Oc2ccccc2)Oc1ccccc1
InChI
1S/C18H15O3P/c1-4-10-16(11-5-1)19-22(20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI 密鑰
HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
標靶器官
Nervous system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
410.0 °F
閃點(°C)
210 °C