重要文件
8.00237
Sigma-Aldrich
4-羟基肉桂酸
for synthesis
同義詞:
4-羟基肉桂酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
4-(OH)C6H4CH=CHCOOH
CAS號碼:
分子量::
164.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
231-000-0
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
powder
mp
215-220 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
InChI 密鑰
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1