重要文件
8.00187
Sigma-Aldrich
乙酸-2-乙氧基乙酯
for synthesis
同義詞:
乙酸-2-乙氧基乙酯, 乙二醇单乙醚乙酸酯,乙基乙二醇乙酸酯,乙酸2-乙氧基乙基酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H12O3
CAS號碼:
分子量::
132.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
203-839-2
bp:
156 °C/1013 hPa
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
蒸汽壓力
2.66 hPa ( 25 °C)
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
379 °C
效力
10300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-10 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH值
4-5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
156 °C/1013 hPa
mp
-62 °C
轉變溫度
flash point 52 °C
溶解度
247 g/L
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-4-5-9-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.972 - 0.974
水分(KF): ≤ 0.10 %
鉴别(IR):符合检验
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
129.2 °F - closed cup
閃點(°C)
54 °C - closed cup