重要文件
8.00184
Sigma-Aldrich
Azodicarboxamide
for synthesis
同義詞:
Azodicarboxamide, Azodicarbonamide, 1,1-Azobisformamide, Dicarbamoyldiimide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
116.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
酶委員會索引編號:
204-650-8
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
<1 Pa ( 25 °C)
品質等級
形狀
powder
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>500 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值
7 ( in H2O, neutral)
mp
>200 °C (decomposition)
轉變溫度
flash point >200 °C
溶解度
0.033 g/L
密度
1.61 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C2H4N4O2/c3-1(7)5-6-2(4)8/h(H2,3,7)(H2,4,8)
InChI 密鑰
XOZUGNYVDXMRKW-UHFFFAOYSA-N
一般說明
for synthesis
應用
Azodicarboxamide for synthesis. CAS No. 123-77-3, EC Number 204-650-8.
分析報告
Assay (iodometric)≥ 98.0 %Identity (IR)passes test
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Resp. Sens. 1
安全危害
儲存類別代碼
4.1A - Other explosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°C)
> 200 °C