重要文件
8.00105
Sigma-Aldrich
2,5-Hexanedione
for synthesis
同義詞:
2,5-Hexanedione, Acetonylacetone
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H10O2
CAS號碼:
分子量::
114.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
203-738-3
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
0.6 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
400 °C
效力
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5 % (v/v)
pH值
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
85-87 °C/26.6 hPa
mp
-5.4 °C
轉變溫度
flash point 79 °C
密度
0.974 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=C(CCC(=O)C)C
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.971 - 0.973
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
標靶器官
Nervous system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
174.2 °F
閃點(°C)
79 °C