重要文件
7610-OP
Millipore
乙酸钠 三水合物
OmniPur® Grade, 99.0-101.0%, Trihydrate
同義詞:
醋酸 钠盐 三水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3COONa · 3H2O
CAS號碼:
分子量::
136.08
Beilstein:
3732037
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
powder
自燃溫度
1112 °F
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
運輸包裝
ambient
SMILES 字串
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI 密鑰
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay: 99.0-101.0%
Calcium, magnesium, and R2O3 precipitate: 0.01% max
Chloride (Cl): 0.001% max
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): 0.0005% max
Insoluble matter: 0.005% max
Iron (Fe): 0.0005% max
pH (5%, water): 7.5-9.2
Phosphate (PO4): 0.0005% max
Potassium (K): 0.005% max
Protease: None detected
RNase: None detected
Substances reducing permanganate: To pass test
Sulfate (SO4): 0.002% max
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
其他說明
乙酸激酶的酶底物(酶代码 EC 2.7.2.1)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1