重要文件
70099-M
Sigma-Aldrich
T4 DNA聚合酶,LIC-鉴定 - Novagen
Novagen′s T4 DNA Polymerase has been qualified for ligation-independent cloning using a unique assay to verify its performance.
同義詞:
T4 Polymerase
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.54
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
技術
molecular cloning: suitable
儲存溫度
−20°C
一般說明
T4 DNA聚合酶是用于无连接酶克隆(LIC)过程中的一种有效的酶促工具,这种技术允许将DNA片段插入质粒载体,而不需要传统的限制性内切酶消化和连接步骤。在LIC过程中,利用T4 DNA聚合酶的3′外切酶活性在DNA片段上产生单链悬垂,然后通过载体上的互补悬垂重组,从而插入片段。在LIC过程中,T4 DNA聚合酶与设计为缺少12–15 bp序列dATP、dTTP、dCTP或dGTP之一的互补引物结合,产生固定长度的单链互补悬垂。这种重组技术随后可以直接转化到大肠杆菌中,大肠杆菌修复了有缺口的DNA主干,从而成功地将DNA片段插入载体
應用
T4 DNA聚合酶,LIC认证的– Novagen已用于无连接酶克隆(LIC)反应,以在DNA插入物和目的质粒载体上产生单链55′末端悬垂。
成分
•250 UT4 DNA聚合酶,经LIC认证
•500µ l10X T4DNA聚合酶缓冲液
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1