70036M
70036-M
1 of 10
Sigma-Aldrich
203783
5-溴-4-氯-3-吲哚基-β-D-葡萄糖醛酸,环己基铵盐
GUSS
β-葡萄糖醛酸苷酶报告基因染色试剂盒
B5285
5-溴-4-氯-3-吲哚基 β- D -葡糖苷酸 钠盐
Supelco
5.33002
甲酸98%-100%
1.06268
乙酸钠
487500
p-硝基苯基-β-D-葡萄糖醛酸盐
Millipore
70152
平板计数琼脂
P9599
Protease Inhibitor Cocktail
SLHVR33RS
Millex™ PVDF针式过滤器
1.06035
甲醇
100
solution
Novagen®
OK to freezeavoid repeated freeze/thaw cycles
−20°C
10 - Combustible liquids
WGK 2
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 9
M9130
4-甲基伞形基β-D-葡糖苷酸 水合物
Roche
XGAL-RO
X-Gal
N1627
4-硝基苯基 β-D-葡糖苷酸
C7039
Cefotaxime sodium salt 钠盐
G0876
β-葡萄糖醛酸酶 来源于罗曼蜗牛
702587
铁氰化钾
244023
六氰基铁(III)酸钾
D134406
3',5'-二甲氧基-4'-羟基苯乙酮
455989
铁氰化钾 (II) 三水合物