重要文件
69348-M
Sigma-Aldrich
T7 Promoter Primer
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352208
NACRES:
NA.55
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
liquid
品質等級
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
儲存溫度
−20°C
一般說明
T7 Promoter Primer, Mr: 6106
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
序列
5′-TAATACGACTCACTATAGGG-3′
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2