重要文件
6.18568
Supelco
Pentane-1-sulphonic Acid Sodium Salt Monohydrate
同義詞:
1-Pentanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)4SO3Na · H2O
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
InChI
1S/C5H12O3S/c1-2-3-4-5-9(6,7)8/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8)/p-1
InChI 密鑰
RJQRCOMHVBLQIH-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3