重要文件
6.08685
Supelco
二甲苯
同義詞:
二甲苯异构体混合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
106.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12131501
bp:
137-140 °C (lit.)
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
18 mmHg ( 37.7 °C)
expl. lim.
7 %
折射率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
77.0 °F
閃點(°C)
25 °C