文件
6015
Millipore
Amicon®搅拌式超滤杯歧管
The manifold is designed for use with Amicon Stirred Cells and reservoirs and allows for operation of multiple cells or reservoirs.
同義詞:
Maintenance Kit
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116500
eCl@ss:
32019190
材料
Delrin® plastic (chemically sanitizable)
nitrile (chemically sanitizable)
品質等級
長度 × 寬度 × 高度
10 cm × 5 cm × 5 cm
應用
sample preparation
運輸包裝
ambient
一般說明
用于多单元或多储层系统中气体压力或液体流动的瞬时方向。可从一个气源向最多3个池或储气罐加压,或从一个储气罐向多个池供气。可以组合多个歧管,以并联运行3台以上的机组。
應用
使用该歧管后,一条供给线可以分配到三个单独的出口。多个歧管可组合在一起,以提供额外的出口流。
法律資訊
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
文章
Amicon Stirred Cells 以壓力驅動過濾,有效地濃縮和緩衝交換大溶劑。
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.
條款
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.