重要文件
5.89581
Sigma-Aldrich
二氯甲烷
anhydrous, 99.8%, contains 15-150 ppm amylene as stabilizer
同義詞:
亚甲基氯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
CH2Cl2
CAS號碼:
分子量::
84.93
Beilstein:
1730800
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
NACRES:
NA.22
bp:
39.8-40 °C (lit.)
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
2.9 (vs air)
蒸汽壓力
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
化驗
99.8%
自燃溫度
1223 °F
包含
15-150 ppm amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI 密鑰
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash