重要文件
580551
Sigma-Aldrich
互变霉素,来源于Streptomyces spiroverticillatus
Tautomycin, CAS 109946-35-2, is a potent inhibitor of protein phosphatase 1, 2A, and smooth muscle endogenous phosphatase (IC₅₀ = 1 nM, 10 nM, and 6 nM, respectively). Mixture of two isomers.
同義詞:
互变霉素,来源于Streptomyces spiroverticillatus
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C41H66O13
CAS號碼:
分子量::
766.95
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
lyophilized (thin film)
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
protect from light
溶解度
chloroform: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C41H66O13/c1-21(2)36(51-34(47)20-31(45)35-27(8)39(48)52-40(35)49)38(50-10)32(46)19-30(44)26(7)29(43)13-11-24(5)37-25(6)16-18-41(54-37)17-15-23(4)33(53-41)14-12-22(3)28(9)42/h21-26,29,31-33,36-38,43,45-46H,11-20H2,1-10H3/t22-,23+,24+,25-,26-,29-,31+,32+,33-,36+,37-,38+,41+/m0/s1
InChI 密鑰
RFCWHQNNCOJYTR-IRCAEPKSSA-N
一般說明
两种异构体的混合物。蛋白质磷酸酶的有效抑制剂。抑制蛋白磷酸酶1(IC50 = 1 nM)、蛋白磷酸酶2A(IC50 = 10 nM)和平滑肌内源性磷酸酶(IC50 = 6 nM)。需要更高的浓度来抑制蛋白磷酸酶2B。不抑制蛋白磷酸酶2C。
两种异构体的混合物。蛋白质磷酸酶的有效抑制剂,可用于涉及蛋白质磷酸化的研究。抑制蛋白磷酸酶1(IC50 = 1 nM)、蛋白磷酸酶2A(IC50 = 10 nM)和平滑肌内源性磷酸酶(IC50 = 6 nM)。需要更高的浓度来抑制蛋白磷酸酶2B。不抑制蛋白磷酸酶2C或佛波醇二丁酸结合。不激活蛋白激酶C或抑制肌球蛋白轻链激酶。
生化/生理作用
主要靶标
PP1
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:否
靶标IC50:分别针对蛋白磷酸酶1、蛋白磷酸酶2A和平滑肌内源性磷酸酶为1nM、10nM和6nM
警告
毒性:高毒性(H)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多1个月。
来自目录:
说明字段-删除”。..对涉及蛋白质磷酸化的研究有用”
-删除”。..或佛波醇二丁酸酯结合。不激活蛋白激酶C或抑制肌球蛋白轻链激酶”
其他說明
McCluskey, A., et al. 2002.J. Med. Chem.45, 1151.
Mitsuhashi, S., et al. 2001.Biochem.Biophys.Res. Commun.287, 328.
Kikuchi, K., et al. 1999.Int. J. Mol.Med.4, 395.
Sheppeck, J.E., et al. 1997.J. Org.Chem.62, 387.
Sugiyama, Y., et al. 1996.Bioorg.Med. Chem. Lett.6, 3.
Gong, M.C., et al. 1992.J. Biol. Chem.267, 14662.
Suganuma, M., et al. 1992.Toxicon30, 873.
MacKintosh, C. and Klumpp, S. 1990.FEBS Lett.277, 137.
Magae, J., et al. 1989.J. Antibiot.42, 1290.
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3