重要文件
56755-M
Millipore
山梨醇
A sugar alcohol produced by reduction of glucose.
同義詞:
D -山梨醇, D-山梨糖醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H14O6
CAS號碼:
分子量::
182.17
Beilstein:
1721899
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽密度
<1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 25 °C)
描述
Merck USA index - 14, 8725
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
mp
98-100 °C (lit.)
溶解度
water: 400 mg/mL
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
通过还原葡萄糖产生的糖醇。
應用
  • 食蚜瘿蚊滞育的分子相关性:本研究探讨了捕食性食蚜瘿蚊滞育的分子学基础,强调了山梨醇在食蚜瘿蚊滞育期间的胁迫抗性和能量储存的作用(Dai等人,2024)。
  • 甜味剂对于儿童和青少年恒牙龋齿预防的系统评估和荟萃分析:: 本综述考察了甜味剂(包括山梨醇)预防龋齿的功效,甜味剂具有减少龋齿这一重大优点(Luo等人,2024)。
  • 在受渗透性休克的大肠杆菌中,膜渗透性在指示药物转运时主导静电相互作用研究了山梨醇所致渗透性休克改变膜通透性的作用,膜通透性会影响大肠杆菌的药物运输,研究体现了山梨醇在细菌膜生物物理学研究中的重要性(Kumar et al., 2024)。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
在复溶后存放于室温(20°C)。贮备溶液在20°C下可稳定保存至多6个月。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1