重要文件
565784-M
Millipore
γ-分泌酶抑制剂IIX
≥95% (HPLC), liquid, γ-secretase inhibitor, Calbiochem®
同義詞:
InSolution γ-分泌酶抑制剂IX
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H26F2N2O4
分子量::
432.46
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
γ-分泌酶抑制剂IIX, InSolution, ≥95%, 25 mM, g-secretase Inhibitor IX
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
顏色
clear colorless
儲存溫度
2-8°C
一般說明
一种细胞渗透性二肽,抑制γ-分泌酶活性并抑制Aβ的产生(Aβ总IC50 = 115 nM;Aβ42 IC50 = 200 nM)。据报道,在过度表达人APP751的HEK293细胞和神经元培养物中都具有功能活性,但是,它不影响淀粉样蛋白b前体蛋白(APP)的分泌。在急性降低APPV717F转基因小鼠的抗体方面有效。在稳定转染瑞典突变体βAPP695的HEK293细胞中,也能有效抑制~6 kDa C-末端裂解产物(CTFg)的产生。据报道,可减少3xTgAD 转基因小鼠的细胞外Aβ斑块和细胞内Aβ积累。
生化/生理作用
主要靶标
总计
靶标IC50:对于Aβ总计和Aβ42分别为115 nM和200 nM
警告
毒性:刺激性(B)
外觀
γ-分泌酶抑制剂IX(目录号565770)在DMSO中的25 mM(5 mg/462 µl或10 mg/924 µl)溶液。
重構
初次使用后,等分并冷冻(-20°C)。
其他說明
Oddo, S., et al. 2004.Neuron43, 321.
Dovey, H.F., et al. 2001.J. Neurochem.76, 173.
Vandermeeren, M., et al. 2001.Neurosci. Lett.315, 145.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
閃點(°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)