Key Documents
545060
Millipore
Pyridoxal, Hydrochloride
同義詞:
Pyridoxal, Hydrochloride, 3-Hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinal, HCl
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H9NO3 · xHCl
CAS號碼:
分子量::
167.16 (free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
NACRES:
NA.21
化驗
≥98% (titration)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
off-white
溶解度
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
InChI 密鑰
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2