重要文件
5.43897
Supelco
N,N-二甲基甲酰胺
for liquid chromatography LiChrosolv®
同義詞:
DMF,N,N-二甲基甲酰胺,甲酸二甲酰胺, DMF, NSC 5356
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HCON(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
73.09
Beilstein:
605365
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
200-679-5
NACRES:
NA.03
bp:
153 °C (lit.)
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽密度
2.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
2.7 mmHg ( 20 °C)
描述
isocratic
產品線
LiChrosolv®
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
833 °F
expl. lim.
15.2 %
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.03% Water
透射率
275 nm, ≥65%
300 nm, ≥90%
350 nm, ≥99.5%
400 nm, ≥99.5%
折射率
n20/D 1.430 (lit.)
pH值
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 57.5 °C
溶解度
1000 g/L
密度
0.944 g/mL (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
多种疏水性有机化合物的溶剂。
分析報告
纯度 (GC): ≥ 99.9 %
水: ≤ 0.03 %
透射率(275 nm处): ≥ 65 %
透射率(300 nm处): ≥ 90 %
透射率(350nm处): ≥ 99.5 %
透射率(400nm处): ≥ 99.5 %
其他說明
探索各种实验室安全配件和设备,以安全处理溶剂,从一开始就提高您的安全水平。
法律資訊
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
135.5 °F - closed cup
閃點(°C)
57.5 °C - closed cup