重要文件
5370
Millipore
L-Proline
同義詞:
L-Proline, Pro
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H9NO2
CAS號碼:
分子量::
115.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
RTECS - TW3584000
Merck USA index - 14, 7780
品質等級
化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[N+H2]1C(CCC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI 密鑰
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
A non-essential amino acid. Precursor of hydroxyproline in collagen.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1