Unfortunately, a list of foods containing this substance can not provided.
推薦產品
化驗
≥98% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
效力
38 nM IC50
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
一般說明
一种可渗透细胞的异喹啉衍生物,可作为AMP脱氨酶的特异性AMP竞争性抑制剂(人、大鼠和小鼠的IC50分别为38、27和24 nM)。 增强低频电刺激引起的收缩大鼠上棘肌中AMP水平,AMP:ATP比和AMPK磷酸化(在Thr172处)和乙酰辅酶A羧化酶(在Ser218处)的增加。但是,它不会影响基础AMPK活性和收缩刺激的葡萄糖摄取。 与该化合物的预培养可降低基础IMP水平,但确实以任何明显的方式影响收缩诱导的IMP,腺苷和肌苷的增加。
生化/生理作用
细胞可渗透性:具有
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Admyre, T., et al. 2014.Chem. Biol.21, 1486.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
-
What food contains this substance
1 answer-