重要文件
5.32978
Sigma-Aldrich
类端粒沉默干扰体1(PLD2)抑制剂,ML395
同義詞:
类端粒沉默干扰体1(PLD2)抑制剂,ML395
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H29N5O2
CAS號碼:
分子量::
443.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
效力
360 nM IC50
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
off-white
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
一般說明
ML395 是磷脂酶 D2(PLD2;IC₅₀ = 360 nM)的细胞渗透性、高效、选择性和直接变构抑制剂,其选择性是 PLD1 的 80 倍以上。
一种细胞可渗透的三氮杂螺酮衍生物,可作为磷脂酶 D2(PLD2;在外源性生化分析中 IC50 = 360 nM )的高效、选择性和直接变构抑制剂。与磷脂酶 D1(PLD1;IC50 = 30 µM)相比,具有 > 80 倍的选择性。 研究表明,可渗透血脑屏障。 用该化合物预处理细胞后,可保护 A549 细胞免受多种流感病毒株的侵害。表现出出色的 DMPK 谱(在 Sprague-Dawley 大鼠中,肝微粒体清除率= 82.1 ml/min/kg),符合 Lipinski′s 规则,并具有良好的亲脂性。研究表明,具有良好的细胞色素 P450 谱(CYP3A4 IC50 = 3.9 µM,CYP2D6 IC50 =16.4 µM,CYP1A2 IC50>30 µM 和 CYP2C9 IC50>30 µM)。
一种细胞可渗透的三氮杂螺酮衍生物,可作为磷脂酶 D2(PLD2;在外源性生化分析中 IC50 = 360 nM )的高效、选择性和直接变构抑制剂。与磷脂酶 D1(PLD1;IC50 = 30 µM)相比,具有 > 80 倍的选择性。 研究表明,可渗透血脑屏障。 用该化合物预处理细胞后,可保护 A549 细胞免受多种流感病毒株的侵害。表现出出色的 DMPK 谱(在 Sprague-Dawley 大鼠中,肝微粒体清除率= 82.1 ml/min/kg),符合 Lipinski′s 规则,并具有良好的亲脂性。研究表明,具有良好的细胞色素 P450 谱(CYP3A4 IC50 = 3.9 µM,CYP2D6 IC50 =16.4 µM,CYP1A2 IC50>30 µM 和 CYP2C9 IC50>30 µM)。
请注意,由于水含量的变化,该化合物的分子量是因批次特异性的。
生化/生理作用
主靶
PLD2
可逆性:是
警告
毒性:标准处理(A)
重構
重悬后,等分并冻存(-20°C)。储备溶液在 -20°C 下可稳定保存 3 个月。
其他說明
O′Reilly, M.C., et al. 2014.ChemMedChem9, 2633.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3