5.31131
USP1-UAF1 Inhibitor, ML323
同義詞:
USP1-UAF1 Inhibitor, ML323, N-(4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)benzyl)-2-(2-isopropylphenyl)-5-methylpyrimidin-4-amine, USP1–UAF1 Deubiquitinase complex Inhibitor, ML 323
About This Item
推薦產品
化驗
≥98% (HPLC)
品質等級
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
off-white
溶解度
DMSO: 100 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1=CN=C(N=C1NCC2=CC=C(C=C2)N3C=CN=N3)C4=CC=CC=C4C(C)C
InChI
1S/C23H24N6/c1-16(2)20-6-4-5-7-21(20)23-24-14-17(3)22(27-23)25-15-18-8-10-19(11-9-18)29-13-12-26-28-29/h4-14,16H,15H2,1-3H3,(H,24,25,27)
InChI 密鑰
VUIRVWPJNKZOSS-UHFFFAOYSA-N
一般說明
生化/生理作用
USP1-UAF1 deubiquitinase (DUBs) complex
包裝
警告
重構
其他說明
Liang, Q., et al. 2014. Nat Chem Biol.10, 298.
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
相關內容
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
根據您的需求選擇不同類型的蛋白酶抑制劑,防止蛋白質在分離和表徵過程中降解,保障樣品預備過程中蛋白質的安全。