文件
5.30838
Sigma-Aldrich
NMD抑制剂
≥95% (HPLC), powder, NMD inhibitor, Calbiochem®
同義詞:
NMD抑制剂
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H25N3O4S
CAS號碼:
分子量::
415.51
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
NMD抑制剂,
化驗
≥95% (HPLC)
品質等級
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
yellow
溶解度
DMSO: 10 mg/mL
儲存溫度
−20°C
一般說明
一种细胞可渗透的四氢喹喔啉基-噻吩羧酸酯化合物,其可以剂量依赖性方式抑制无意义介导的mRNA衰变(NMD),并增强N417和HDQP-1细胞中提前终止密码子(PTC)突变p53 mRNA的稳定性。但是,它不会影响U2OS细胞中野生型p53的稳定性。研究显示其能够可逆地对接于SMG7口袋中并破坏SMG7-UPF1相互作用,同时防止其复合物的形成。与G418(货号345810;200 µg/ml)协同作用以增加p53 PTC突变细胞中p53的表达,从而导致p21、Bax、PUMA的mRNA水平升高。在多个细胞系中未显示出任何毒性(>50 µM),并且对转化的和未转化的细胞中的增殖和蛋白质合成没有影响。
一种细胞可渗透的四氢喹喔啉基-噻吩羧酸酯化合物,其可以剂量依赖性方式抑制无意义介导的mRNA衰变(NMD),并增强N417和HDQP-1细胞中提前终止密码子(PTC)突变p53 mRNA的稳定性。但是,它不会影响U2OS细胞中野生型p53的稳定性。研究显示其能够可逆地对接于SMG7口袋中并破坏SMG7-UPF1相互作用,同时防止其复合物的形成。与G418(货号345810;200 µg/ml)协同作用以增加p53 PTC突变细胞中p53的表达,从而导致p21、Bax、PUMA的mRNA水平升高。在多个细胞系中未显示出任何毒性(>50 µM),并且对转化的和未转化的细胞中的增殖和蛋白质合成没有影响。
请注意,由于含水量的变化,该化合物的分子量是批次特定的。
生化/生理作用
主要靶标
SMG7
可逆性:是
细胞可透过性:是
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
仅使用新鲜的 DMSO 进行重悬。
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Martin, L., et al. 2014.Cancer Res.74, 3104.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3