重要文件
528205
Sigma-Aldrich
纤溶酶原活化物抑制剂-1,人,重组
The Plasminogen Activator Inhibitor-1, Human, Recombinant controls the biological activity of Plasminogen Activator. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
同義詞:
PAI-1
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
PAI-1是组织纤溶酶原激活物(tPA)和尿激酶(uPA)的主要抑制剂。PAI-1可以以活性抑制构象或非活性或潜在构象存在。这种高度纯化的制剂尚未暴露于变性条件下,并且已通过色谱纯化了潜在物质。PAI-1是急性心肌梗死和几种溶栓性疾病的标志物。保护血小板免受血浆的抑制作用。据报告是乳腺癌患者的重要预后因素。当储存在pH值6.6或更低pH时,PAI-1高度稳定。
组织纤溶酶原激活物(tPA)和尿激酶(uPA)的主要抑制剂。PAI-1由血管上皮和肝细胞合成。用作急性心肌梗死的标志物,并用于几种溶栓性疾病的诊断。保护血小板免受血浆的抑制作用。显示具有与α2-抗纤溶酶互补的作用。在患有加速性冠状动脉疾病的受试者中发现水平升高。PP1活性可能会限制转移的程度,因为uPA活性是促进肿瘤基质和基底膜溶解的主要影响因素。可作为乳腺癌患者的独立和强有力的预后指标。原发性肿瘤中PAI-1水平升高的患者更容易复发。可以以活性抑制构象或非活性或潜在构象存在。这种高度纯化的制剂尚未暴露于变性条件下,并且已通过色谱纯化,不含非活性物质。
生化/生理作用
主要靶标
组织纤溶酶原激活物(tPA)和尿激酶(uPA)
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
在150 mM NaCl,50 mM磷酸钠缓冲液,1 mM EDTA,pH值6.6中。
重構
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。
其他說明
Vaughan, D.E., et al. 1995.J. Clin. Invest. 95, 995.
Dimitri, G., et al. 1993.Boll.Chim.Farmaceutico 132, 272.
Janicke, F., et al. 1993.Breast Cancer Res. Treatment 24, 195.
Klasser, K.J., et al. 1993.Coron.Artery Dis.4, 713.
Robbie, L.A., et al. 1993.Thromb.Hemost.70, 307.
Lawrence, D., et al. 1989.Eur. J. Biochem.186, 523.
Collen, D. and Lijnen, H.R.1987.In The Molecular Basis of Blood Diseases (Stamatoyannopoulus, G., et al. Eds.)W.B.Saunders
Ginsberg, D., et al. 1986.J. Clin. Invest.78, 1673.
Vassalli, J.D., et al. 1985.J. Cell Biol.100, 86.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
  1. Is this protein ready for use in cell culture?
    1 answer
    1. Yes, this product is the active form.