重要文件
524750
Millipore
TBS Tablets
Dissolving one tablet in 500 ml of deionized H2O yields 150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl buffer, pH 7.6 at 25°C. Supplied in convenient blister packs. Note: 1 each = 10 tablets.
同義詞:
Tris Buffered Saline 10 Tablets
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12161700
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
包裝
pkg of 10 tablets
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
一般說明
Dissolving one tablet in 500 ml of deionized H2O yields 150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl buffer, pH 7.6 at 25°C. Supplied in convenient blister packs. Note: 1 each = 10 tablets.
Tris-buffered saline supplied as convenient blister packs. Note: 1EA = 10 tablets.
警告
Toxicity: Irritant (B)
準備報告
Dissolve one tablet in 500 ml dH₂O to yield 150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl buffer, pH 7.6 at 25°C.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1