文件
5.08225
Sigma-Aldrich
(Z)-4-羟三苯氧胺
≥99% (HPLC), liquid, estrogen receptor modulator, Calbiochem
同義詞:
InSolution他莫昔芬,4-羟基-, ( Z)-
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H29NO2
CAS號碼:
分子量::
387.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.77
product name
(Z)-4-羟三苯氧胺, InSolution, ≥99%
品質等級
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
儲存溫度
−70°C
InChI
1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-10-14-23(28)15-11-20)26(21-8-6-5-7-9-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
InChI 密鑰
DODQJNMQWMSYGS-QPLCGJKRSA-N
一般說明
10 mM(2 mg/516 µL)的(Z)-4-羟基它莫西芬无菌过滤的乙醇溶液。
三苯氧胺的一种细胞渗透性活性代谢物(目录号579000),作为PKC的有效抑制剂。它比母体化合物更有效,并通过修饰PKC的催化结构域抑制PKC。
生化/生理作用
主靶
雌激素受体
细胞可渗透性:是
警告
毒性:有害 & 致癌/致畸性(E)
外觀
10 mM(2 mg/516 µL)(Z)-4-羟基他莫昔芬(货号579002)的无菌过滤乙醇溶液。
重構
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。分装后在-20°C下可稳定保存6个月。仅使用无水,200 标准乙醇进行进一步稀释。
其他說明
Gundimeda, U., et al. 1996.J. Biol. Chem.271, 13504.
Ye, Q. and Bodell, W.J.1996.Carcinogenesis17, 1747.
Laser, R., et al. 1985.Eur. J. Cancer Clin. Oncol.21, 985.
Jordan, V.C., et al. 1978.J. Toxicol.Environ.Health4, 364.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
55.4 °F
閃點(°C)
13 °C