重要文件
5.04865
Sigma-Aldrich
UCOE®表达载体-小鼠3.2 kb Puro Set-Novagen®
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105500
NACRES:
NA.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
製造商/商標名
Novagen®
品質等級
儲存條件
OK to freeze
儲存溫度
−20°C
一般說明
UCOE®(泛染色质开放元件)表达技术证明了稳定转染的哺乳动物细胞中基因表达的重要改善。超过50%的UCOE衍生克隆比最佳的非UCOE衍生载体具有更高的表达。UCOE载体可用于表达抗体、受体、酶、细胞因子和其他大小相似的生物材料。UCOE技术方便且易于使用,因为它与行业标准平台(例如CHO细胞、CMV启动子、质粒、转染剂、培养基等)结合在一起。
该套件包括以下组件:
•1 x 10µg DNA
• 1 x 10 µg DNA(阴性对照)
抗生素抗性:嘌呤霉素
该产品只能出售给学术机构或非营利性实体以供研究使用。 有关UCOE技术商业许可的信息,包括商业实体,请联系Marie Azzaria([email protected])或Jamie Hoberg([email protected])。
應用
UCOE(泛染色质开放元件)技术是哺乳动物蛋白表达系统中持续重组蛋白生产和细胞系开发的突破性解决方案。
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UCOE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1