重要文件
5.00619
SAFC
维生素B₁₂-甘露醇
trituration 0.1%
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352401
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
solid
濃度
0.1%
pH值
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
溶解度
200 g/L
應用
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
15-25°C
應用
维生素B12-甘露醇(研磨,0.1%)适合制药应用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1