491046
4.91046
同義詞:
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
1 of 10
Sigma-Aldrich
38894
1-丁基-1-甲基吡咯烷双(三氟甲磺酰)亚胺
11291
1-乙基-3-甲基咪唑啉双(三氟甲基磺酰基)亚胺
USP
1445481
莫能菌素钠
77896
1-丁基-3-甲基咪唑双(三氟甲基磺酰)酰亚胺
1450007
萘夫西林钠盐 钠盐 一水合物
900806
1-甲基-1-丙基哌啶双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺
1248218
Erythropoietin
711713
900801
07326
1-丁基-1-甲基吡咯烷氯化物
200
≥99.0% (electrophoresis)
liquid
5 (20 °C in H2O)
-6 °C
1.40 g/cm3
2-30°C
1S/C9H20N.C2F6NO4S2/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 2
454990
聚乙二醇甲醚丙烯酸酯