重要文件
4.90289
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium dimethylphosphate
for synthesis
同義詞:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium dimethylphosphate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H20NO5P
CAS號碼:
分子量::
229.21
分類程式碼代碼:
12352107
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
solid
mp
40-41 °C
儲存溫度
2-30°C
分析報告
Identity (NMR): passes test
Assay (cations): ≥ 98.0 %
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3