文件
4.90201
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
for synthesis
同義詞:
1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H11N3S
CAS號碼:
分子量::
169.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
品質等級
形狀
liquid
mp
<-50 °C
密度
1.11 g/cm3
InChI
1S/C6H11N2.CHNS/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1-3/h4-6H,3H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2