重要文件
4.90092
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for synthesis
同義詞:
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H15F6N3O4S2
CAS號碼:
分子量::
419.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
liquid
pH值
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
mp
2 °C
密度
1.44 g/cm3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
INDFXCHYORWHLQ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides: ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2