重要文件
482777
Sigma-Aldrich
一氧化氮合酶,诱导型,小鼠,重组,大肠埃希菌
同義詞:
诱导型一氧化氮合酶,iNOS,小鼠,重组
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
重組細胞
expressed in E. coli
品質等級
形狀
liquid
比活性
≥2.9 units/mg protein
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
重组小鼠诱导型NOS在大肠埃希菌中的表达。
包裝
请参考小瓶标签的批号特定浓度。
警告
毒性:有害(C)
單位定義
一个单位定义为在 37°C,pH 7.4 下,每分钟产生1.0 nmol一氧化氮的酶量。
外觀
在50 mM HEPES,10% 甘油,pH 7.4中。
重構
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。
其他說明
Stevens-Truss, R., and Marletta, M.A. 1995.Biochemistry 34, 15638.
Hevel, J.M., and Marletta, M.A. 1994.Methods Enzymol.233, 250.
Marletta, M.A. 1994.J. Med. Chem. 37, 1899.
White, K.A., and Marletta, M.A. 1992.Biochemistry 31, 6627.
Hevel, J.M., et al. 1991.J. Biol. Chem. 266, 22789.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1